accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNBrCl

CAS RN 902837-40-5

IUPAC Nombre: 6-bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine
Sinónimos: 6-bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine
Peso molecular (g/mol): 243.49
Fórmula molecular: C8H4BrClN2
InChi Key: KXSBJEOTLVRREX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C2C=C(Br)C=NC2=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados