accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2N(R)S

CAS RN 90090-64-5

IUPAC Nombre: (2R)-2-(thiophen-2-yl)pyrrolidin-1-ium
Sinónimos: (2R)-2-(thiophen-2-yl)pyrrolidin-1-ium
Peso molecular (g/mol): 154.25
Fórmula molecular: C8H12NS
InChi Key: BNUVOMNEUJWHCF-SSDOTTSWSA-O
SMILES: C1C[NH2+][C@H](C1)C1=CC=CS1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados