CAS RN 900874-91-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
T-00127_HEV1, MedChemExpress
MedChemExpress T-00127_HEV1 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KB) inhibitor with an IC50 of 60 nM.