accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONH(R)(R)OHO(R)OSHOOO(R)HO(R)O(R)O(S)(S)HO(S)HO(R)OHHOO

CAS RN 9007-28-7

IUPAC Nombre: (2S,3S,4S,5R,6R)-6-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(sulfooxy)oxan-4-yl]oxy}-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Sinónimos: (2S,3S,4S,5R,6R)-6-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(sulfooxy)oxan-4-yl]oxy}-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 463.36
Fórmula molecular: C13H21NO15S
InChi Key: KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
SMILES: CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](OS(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados