accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 9003-21-8

IUPAC Nombre: [4-(benzyloxy)phenyl]methyl prop-2-enoate
Sinónimos: poly(methyl acrylate)
Peso molecular (g/mol): 268.31
Fórmula molecular: C17H16O3
InChi Key: PTMPEQAUGJJXJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CC(=O)OCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados