CAS RN 9001-99-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Macherey-Nagel™ ARNasa A
Enzima ARNasa liofilizada diseñada para su uso principalmente con los kits NucleoSpin™ y NucleoBond™ para el aislamiento y la purificación de ácidos nucleicos.