accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNNNNH2OPOHOOPOOOPOHOOHONaNa

CAS RN 9000-30-0

IUPAC Nombre: disodium hydrogen [({[5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]phosphonate
Sinónimos: guar gum hydrolyzed guar cyamopsis tetragonoloba gum cyamopsis tetragonoloba symbiosome extract
Peso molecular (g/mol): 535.15
Fórmula molecular: C10H14N5Na2O12P3
InChi Key: JEKDCIBJADJZSK-UHFFFAOYNA-L
SMILES: [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C2=NC=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados