accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrH3CH3COONH3CCH3CH3

CAS RN 90-22-2

IUPAC Nombre: diethyl(methyl){2-[(3-methyl-2-phenylpentanoyl)oxy]ethyl}azanium bromide
Sinónimos: valethamate bromide
Peso molecular (g/mol): 386.37
Fórmula molecular: C19H32BrNO2
InChi Key: CEJGGHKJHDHLAZ-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Br-].CCC(C)C(C(=O)OCC[N+](C)(CC)CC)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)