CAS RN 898289-52-6
IUPAC Nombre:
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Sinónimos:
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Peso molecular (g/mol):
441.28
Fórmula molecular:
C18H11F8NO3
InChi Key:
NRNRYELFJREPET-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=C(C=CC(=C2)C(F)(F)F)N2CCOCC2)C(F)=C1F
1
–
1
de
1
resultados