CAS RN 896437-63-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidrato de cloruro de beta-ciclodextrina (2-hidroxi-3-N,N,N-trimetilamino)propil, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 896437-63-1 Número MDL: MFCD00078139 Sinónimo: Quaternary ammonium beta-cylodextrin; QA-beta-CD