CAS RN 89617-86-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(S)-5-cloro-naproxeno, TRC
CAS: 89617-86-7 Fórmula molecular: C14 H13 Cl O3 Peso molecular (g/mol): 264.7 Sinónimo: (2S)-2-(5-Chloro-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid,Naproxen Imp. B (EP),5-Chloronaproxen Nombre IUPAC: (2S)-2-(5-cloro-6-metoxinaftalen-2-il)ácido propanoico SMILES: COc1ccc2cc(ccc2c1Cl)[C@H](C)C(=O)O
2
Naproxeno EP Impureza B, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.