CAS RN 89604-92-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-mercaptobenzotiazolil-(Z)-(2-aminotiazol-4-il)-2-(terc-butoxicarbonil)isopropoxiiminoacetato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.