CAS RN 89488-30-2
IUPAC Nombre:
5-bromo-3-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Sinónimos:
5-bromo-3-methyl-1H-pyridin-2-one
Peso molecular (g/mol):
188.02
Fórmula molecular:
C6H6BrNO
InChi Key:
HXPMRPRBABWPKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(Br)=CNC1=O
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Bromo-2-hidroxi-3-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 89488-30-2 Fórmula molecular: C6H6BrNO Peso molecular (g/mol): 188.024 Número MDL: MFCD03427657 Clave InChI: HXPMRPRBABWPKL-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 5-bromo-2-hydroxy-3-methylpyridine,5-bromo-3-methylpyridin-2-ol,5-bromo-2-hydroxy-3-picoline,5-bromo-3-methylpyridin-2 1h-one,5-bromo-3-methyl-pyridin-2-ol,5-bromo-3-methyl-2-pyridinol,2-hydroxy-5-bromo-3-picoline,2-hydroxy-3-methyl-5-bromopyridine,5-bromo-3-methyl-2-pyridone,2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-methyl PubChem CID: 285436 Nombre IUPAC: 5-bromo-3-metil-1H-piridin-2-ona SMILES: CC1=CC(=CNC1=O)Br