accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOO

CAS RN 89479-66-3

IUPAC Nombre: 3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole-4-carbaldehyde
Sinónimos: 3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole-4-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 187.2
Fórmula molecular: C11H9NO2
InChi Key: IZULDLZFUWWFHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NOC(=C1C=O)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados