CAS RN 89473-29-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Sulfato de 2,2'-(2,5-ciclohexadieno-1,4-diilideno)bis-hidrazinacarboximidamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sulfato de 2,2'-(2,5-ciclohexadieno-1,4-diilideno)bis-hidrazinacarboximidamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.