accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NOOBOHHO

CAS RN 89466-07-9

IUPAC Nombre: (4-amino-3-nitrophenyl)boronic acid
Sinónimos: 4-amino-3-nitrophenylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 181.94
Fórmula molecular: C6H7BN2O4
InChi Key: IRTXQNNJQZNKRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)B(O)O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados