accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONFFFBr

CAS RN 892502-13-5

IUPAC Nombre: 4-[2-bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Sinónimos: 4-[2-bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Peso molecular (g/mol): 310.11
Fórmula molecular: C11H11BrF3NO
InChi Key: AGOXTIRRUBMZKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(Br)=C(C=C1)N1CCOCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados