CAS RN 89197-69-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dibutil 3-Hidroxibutilo Fosfato, TRC
CAS: 89197-69-3 Fórmula molecular: C12 H27 O5 P Peso molecular (g/mol): 282.31 Sinónimo: TBP-OH Nombre IUPAC: Dibutil 3-hidroxibutilo fosfato SMILES: CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCC(C)O