CAS RN 89108-46-3
IUPAC Nombre:
N-(4-aminobutyl)naphthalene-2-sulfonamide hydrochloride
Sinónimos:
N-(4-aminobutyl)naphthalene-2-sulfonamide hydrochloride
Peso molecular (g/mol):
314.83
Fórmula molecular:
C14H19ClN2O2S
InChi Key:
WYFVKUWCEVMLOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.NCCCCNS(=O)(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de N-(4-aminobutil)-2-naftalenosulfonamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.