CAS RN 89035-92-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(Z)-Fluvoxamina, TRC
CAS: 89035-92-7 Fórmula molecular: C15 H21 F3 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 318.33 Sinónimo: 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1Z)-,1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (Z)-,2-[[[(1Z)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine,(Z)-Fluvoxamine Nombre IUPAC: 2-[(Z)-[5-metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentilideno]aminooxietanolamina SMILES: COCCCC\C(=N\OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F