accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3(S)OCH3

CAS RN 89-81-6

IUPAC Nombre: (6S)-3-methyl-6-(propan-2-yl)cyclohex-2-en-1-one
Sinónimos: α-piperitone (S)-piperitone d-piperitone (+)-piperitone d-piperitone (natural) piperitone, α-
Peso molecular (g/mol): 152.24
Fórmula molecular: C10H16O
InChi Key: YSTPAHQEHQSRJD-VIFPVBQESA-N
SMILES: CC(C)[C@@H]1CCC(C)=CC1=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados