CAS RN 89-69-0
IUPAC Nombre:
1,2,4-trichloro-5-nitrobenzene
Sinónimos:
2,4,5-trichloronitrobenzene
Peso molecular (g/mol):
226.44
Fórmula molecular:
C6H2Cl3NO2
InChi Key:
IBRBMZRLVYKVRF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
1
–
2
de
2
resultados
1
2,4,5-tricloronitrobenceno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2,4,5-tricloronitrobenceno, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.