CAS RN 89-36-1
IUPAC Nombre:
4-(3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzene-1-sulfonic acid
Sinónimos:
4-(3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonic acid
Peso molecular (g/mol):
254.26
Fórmula molecular:
C10H10N2O4S
InChi Key:
CWJQQASJVVAXKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=NN(C(=O)C1)C1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
1
–
3
de
3
resultados
1
3-metil-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3-metil-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3-metil-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-5-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.