CAS RN 89-35-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3,5-Dihidroxinaptaleno-2-carboxílico, TRC
CAS: 89-35-0 Fórmula molecular: C11H8O4 Peso molecular (g/mol): 204.18 Sinónimo: UBP551; SMILES: OC(=O)c1cc2cccc(O)c2cc1O