CAS RN 89-04-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2,4-éster trioctílico 1,2,4-ácido benzenerocarboxílico, TRC
CAS: 89-04-3 Fórmula molecular: C33H54O6 Peso molecular (g/mol): 546.78 Sinónimo: Trimellitic Acid Trioctyl Ester,ADK Cizer C 8,Adekacizer C 8,Crodamol TOTM,Diplast TM 8,Monocizer W 750,PX 338,Tri-n-octyl Trimellitate,Trimellitate N 08,Trimex N 08,Trioctyl 1,2,4-Benzenetricarboxylate,Trioctyl Trimellitate,Tris(n-octyl)Trimellitate,Tris(octyl) Trimellitate,Vinycizer W 700,W 700,W 750,W 755 Nombre IUPAC: Trioctil benceno-1,2,4-tricarboxilato SMILES: CCCCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCCCC