CAS RN 889062-06-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-terc-butil-3-(2-hidroxipropan-2-il)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-terc-butil-3-(2-hidroxipropan-2-il)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-carboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.