CAS RN 888945-73-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2,3,4-triacetato 1-(2,2,2-tricloroetanimidato) 6-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-bD-glucopiranosil)-bD-glucopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2,3,4-triacetato 1-(2,2,2-tricloroetanimidato) 6-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosil)-beta-D-glucopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2,3,4-triacetato 1-(2,2,2-tricloroetanimidato) 6-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosil)-beta-D-glucopiranosa, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.