CAS RN 88891-55-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-(1,3,5-ditiazinan-5-il)etanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-(1,3,5-Ditiazina-5-il)etanol, TRC
CAS: 88891-55-8 Fórmula molecular: C5 H11 N O S2 Peso molecular (g/mol): 165.28 Nombre IUPAC: 2-(1,3,5-ditiazinano-5-il)etanol SMILES: OCCN1CSCSC1