accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOHNNCH2NOO(E)

CAS RN 888-54-0

IUPAC Nombre: (2E)-1-(2,4-dinitrophenyl)-2-(prop-2-en-1-ylidene)hydrazine
Sinónimos: (2E)-1-(2,4-dinitrophenyl)-2-(prop-2-en-1-ylidene)hydrazine
Peso molecular (g/mol): 236.19
Fórmula molecular: C9H8N4O4
InChi Key: JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(N\N=C\C=C)C(=C1)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados