CAS RN 887581-47-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
6-cloro-3-(propan-2-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6-cloro-3-(propan-2-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
6-cloro-3-(propan-2-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.