CAS RN 887370-09-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Bencil 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimetoxi-1,2-dimetil-1,2-etanodiil]-Beta-D-arabinopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Bencil 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimetoxi-1,2-dimetil-1,2-etanodiil]-bD-arabinopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Bencil 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimetoxi-1,2-dimetil-1,2-etanodiil]-Beta-D-arabinopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.