accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONO

CAS RN 886851-42-9

IUPAC Nombre: 6-(furan-2-yl)pyridine-3-carbaldehyde
Sinónimos: 6-(furan-2-yl)pyridine-3-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 173.17
Fórmula molecular: C10H7NO2
InChi Key: RHHAYCIYWCFECO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados