accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONS

CAS RN 886851-29-2

IUPAC Nombre: ethyl 3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoate
Sinónimos: ethyl 3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoate
Peso molecular (g/mol): 233.29
Fórmula molecular: C12H11NO2S
InChi Key: LHYDRQQHIJUWDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)C1=NC=CS1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados