accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNCl

CAS RN 886531-63-1

IUPAC Nombre: 5-(chloromethyl)-2-phenylpyrimidine
Sinónimos: 5-(chloromethyl)-2-phenylpyrimidine
Peso molecular (g/mol): 204.66
Fórmula molecular: C11H9ClN2
InChi Key: VJINEZQXTOUKNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCC1=CN=C(N=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados