accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHO

CAS RN 88611-67-0

IUPAC Nombre: N-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide
Sinónimos: N-(5-oxo-7,8-dihydro-6H-naphthalen-2-yl)acetamide
Peso molecular (g/mol): 203.24
Fórmula molecular: C12H13NO2
InChi Key: WEBCZGJWXXPNHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados