CAS RN 885340-12-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Descarboxamido, 7-ciano (R)-silodosina O-oxalato de Benzoato, TRC
CAS: 885340-12-5 Fórmula molecular: C32H34F3N3O4 . C2H2O4 Peso molecular (g/mol): 671.7 Sinónimo: 1-[3-(Benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile ethanedioate (1:1),(R)-3-(7-Cyano-5-(2-((2-(2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy)ethyl)amino)propyl)indolin-1-yl)propyl benzoate Oxalate Nombre IUPAC: 3-[7-ciano-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etilamino]propilo]-2,3-dihidroindol-1-il]benzoato de propilo; Ácido oxálico SMILES: C[C@H](Cc1cc2CCN(CCCOC(=O)c3ccccc3)c2c(c1)C#N)NCCOc4ccccc4OCC(F)(F)F.OC(=O)C(=O)O