accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFNHN

CAS RN 885271-64-7

IUPAC Nombre: 5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Sinónimos: 5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Peso molecular (g/mol): 186.14
Fórmula molecular: C8H5F3N2
InChi Key: WBHMPANPIGWXQV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC=C2NN=CC2=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados