CAS RN 885269-44-3
IUPAC Nombre:
4-({4'-methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-sulfonamido}methyl)benzoic acid
Sinónimos:
4-({4'-methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-sulfonamido}methyl)benzoic acid
Peso molecular (g/mol):
397.45
Fórmula molecular:
C21H19NO5S
InChi Key:
QVOYNMQWWYYZBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 4-(4'-metoxi-4-bifenilsulfonilaminometil)benzoico, 96 %, Thermo Scientific™
CAS: 885269-44-3 Fórmula molecular: C21H19NO5S Peso molecular (g/mol): 397.445 Número MDL: MFCD06409459 Clave InChI: QVOYNMQWWYYZBY-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4-4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonamido methyl benzoic acid,4-4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-ylsulfonamido methyl benzoic acid,4-4'-methoxy-4-biphenylylsulfonylaminomethyl benzoic acid,4-4'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl amino methyl benzoic acid PubChem CID: 44669169 Nombre IUPAC: ácido 4-[[[4-(4-metoxifenil)fenil]sulfonilamino]metil]benzoico SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NCC3=CC=C(C=C3)C(=O)O