CAS RN 88434-66-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,5-Dicloro-4-metilanilina, TRC
CAS: 88434-66-6 Fórmula molecular: C7 H7 N Cl2 Peso molecular (g/mol): 176.043 Sinónimo: 2,5-Dichloro-4-methylbenzenamine,2,5-Dichloro-4-aminotoluene; Nombre IUPAC: 2,5-dicloro-4-metil-anilina SMILES: Cc1cc(Cl)c(N)cc1Cl