accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOCH3OHOH3C

CAS RN 884-35-5

IUPAC Nombre: methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
Sinónimos: syringate methyl syringate
Peso molecular (g/mol): 212.2
Fórmula molecular: C10H12O5
InChi Key: ZMXJAEGJWHJMGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)