CAS RN 88375-62-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (2S,3R)-2-amino-3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-3-hidroxipropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (2S,3R)-2-amino-3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-3-hidroxipropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (2S,3R)-2-amino-3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-3-hidroxipropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.