CAS RN 882880-12-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,4-Bis[3,4-dihidro-2(1H)-quinolinon-7-oxi]butano, TRC
CAS: 882880-12-8 Fórmula molecular: C22 H24 N2 O4 Peso molecular (g/mol): 380.44 Sinónimo: 2(1H)-Quinolinone, 7,7'-[1,4-butanediylbis(oxy)]bis[3,4-dihydro-,,7'-[1,4-Butanediylbis(oxy)]bis[3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone],1,4-Bis(3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone-7-oxy)butane Nombre IUPAC: 7-[4-[(2-oxo-3,4-dihidro-1H-quinolina-7-il)oxi]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una SMILES: O=C1CCc2ccc(OCCCCOc3ccc4CCC(=O)Nc4c3)cc2N1