accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONNClCl(Z)

CAS RN 88283-41-4

IUPAC Nombre: (Z)-[1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(pyridin-3-yl)ethylidene](methoxy)amine
Sinónimos: pyrifenox
Peso molecular (g/mol): 295.16
Fórmula molecular: C14H12Cl2N2O
InChi Key: CKPCAYZTYMHQEX-JXAWBTAJSA-N
SMILES: CO\N=C(\CC1=CC=CN=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados