CAS RN 88254-99-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Netobimin Sodium Salt, TRC
CAS: 88254-99-3 Fórmula molecular: C14 H19 N4 O7 S2 . Na Peso molecular (g/mol): 442.44 Sinónimo: Ethanesulfonic acid, 2-[[[(methoxycarbonyl)amino][[2-nitro-5-(propylthio)phenyl]amino]methylene]amino]-, monosodium salt (9CI) Nombre IUPAC: sodio; 2-[[(Z)-N-metoxicarbonil-N'-(2-nitro-5-propilsulfanilfenil)carbamimidoil]amino]etanosulfonato SMILES: [Na+].CCCSc1ccc(c(c1)\N=C(\NCCS(=O)(=O)[O-])/NC(=O)OC)[N+](=O)[O-]