accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOCH3CH3H3CCH3NOCH3

CAS RN 881656-35-5

IUPAC Nombre: 3-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
Sinónimos: 3-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
Peso molecular (g/mol): 285.15
Fórmula molecular: C16H20BNO3
InChi Key: MGEKTRDPBDREKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CN=C2C=CC=C(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)C2=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados