CAS RN 881639-98-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
5
de
5
resultados
1
G-1, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tocris Bioscience™ G-1
Potent and selective GPER agonist
3
G-1, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
G-1, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
5
G-1, MedChemExpress
MedChemExpress G-1 is a nonsteroidal, high-affinity and selective agonist of GPR30 with a Ki of 11 nM.