accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOOOHOHOHHOH2O

CAS RN 881005-91-0

IUPAC Nombre: 3,4,5-trihydroxy-6-[(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]oxane-2-carboxylic acid hydrate
Sinónimos: 3,4,5-trihydroxy-6-[(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxy]oxane-2-carboxylic acid hydrate
Peso molecular (g/mol): 370.31
Fórmula molecular: C16H18O10
InChi Key: URVSQZMOFUEQAW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O.CC1=CC(=O)OC2=CC(OC3OC(C(O)C(O)C3O)C(O)=O)=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)