CAS RN 881-33-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,4-Diamino-7-Pteridinemetanol, TRC
CAS: 881-33-4 Fórmula molecular: C7H8N6O Peso molecular (g/mol): 192.18 Sinónimo: (2,4-Diaminopteridin-7-yl)methanol Nombre IUPAC: (2,4-diaminopteridina-7-il)metanol SMILES: Nc1nc(N)c2ncc(CO)nc2n1