CAS RN 88-84-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Beta-Guaiene (>85%), TRC
CAS: 88-84-6 Fórmula molecular: C15H24 Peso molecular (g/mol): 204.35 Sinónimo: (1S,4S)-1,4-Dimethyl-7-(propan-2-ylidene)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene;(1S,4S)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)azulene;(1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-Azulene;Guaia-1(5),7(11)-diene;Guaiene;beta-Guajene; Nombre IUPAC: (1S,4S)-1,4-dimetil-7-propan-2-ilideno-2,3,4,5,6,8-hexahidro-1H-azuleno SMILES: C[C@H]1CCC(=C(C)C)CC2=C1CC[C@@H]2C