CAS RN 88-61-9
IUPAC Nombre:
2,4-dimethylbenzene-1-sulfonic acid
Sinónimos:
2,4-dimethylbenzenesulfonic acid
Peso molecular (g/mol):
186.23
Fórmula molecular:
C8H10O3S
InChi Key:
CHZLVSBMXZSPNN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C(C(C)=C1)S(O)(=O)=O
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido 2,4-xilensulfónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 2,4-xilensulfónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido 2,4-xilensulfónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.